Merck
Z251860
Supelco
Michel-Miller Säulenstopfen
Ace-Thred for #15
Größe auswählen
1 EA
CHF 83.70
CHF 83.70
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 83.70
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
CHF 83.70
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Ace Glass 580311
Methode(n)
LPLC: suitable
Fitting
Ace-Thred for #15
Allgemeine Beschreibung
PTFE. Für beide Enden von Säulen mit Ace-Gewinde. Leckdicht ohne O-Ringe.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)