Merck
Z242349
Whatman® Glasmikrofaser, bindemittelfrei, Güte GF/C
Grade GF/C circles, 25 mm, 100/pk
Synonym(e):
glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/C grade: medium to fast, high loading
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1822-025
Whatman Article No. 28418377 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Dicke
0.26 mm
Porengröße
1.2 μm
Eignung
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Allgemeine Beschreibung
Empfohlen zur Bestimmung des Feststoffgehaltes von Suspensionen, zur Zellernte in der Zellkultur und zur Probenvorbereitung für Szintillationsmessungen. Universalfilter, besonders als Vorfilter zur Membranfiltration empfohlen. Diese Filter vereinen hohe Durchflussrate mit hoher Ladekapazität und halten feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und sind temperaturbeständig bis 550°C. Binderfrei.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Sonstige Hinweise
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)