Merck
Z239127
Sigma-Aldrich
Weiße Einweg-Pour-Boats aus Polystyrol
W × L × H 86 mm × 128 mm × 25 mm
Größe auswählen
250 EA
CHF 98.90
CHF 98.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
CHF 98.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
CHF 98.90
Check Cart for Availability
Materialien
oblong
polystyrene
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
B × L × H
86 mm × 128 mm × 25 mm
Schale L × B
128 mm × 86 mm
Allgemeine Beschreibung
Wägeschale optimal geformt zum Ausschütten und -gießen. Glatte Wände, flacher Boden, benutzbar bis 93 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)