Merck
Z233072
Duran® Erlenmeyer-Weithalskolben
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
conical flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
Joints neck (72)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212266309
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
275 mm
Kapazität
2,000 mL
Kolben AD
153 mm
Hals AD
72 mm
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Entspricht DIN 12380
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)