Merck
Z232521
Duran® Filtertrichter mit Sinterscheibe
capacity 125 mL, nominal max pore size 40-100 μm
Synonym(e):
258522205
Größe auswählen
Z232521-1EA
CHF 68.60
CHF 68.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
Z232521-1EA
CHF 68.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
CHF 68.60
Check Cart for Availability
Materialien
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
125 mL
Scheibendurchm.
60 mm
Filterdurchm.
60 mm
Porengröße
40-100 μm nominal max pore size
Allgemeine Beschreibung
Aus Duranglas. Empfohlen für alle Anwendungen, bei denen kein geeignetes Filtermaterial verfügbar ist. Auch geeignet für gravimetrische Analysen, wenn der Niederschlag grob genug ist. Frittenscheiben mit nomineller Porengrösse von 40 bis 100 μm sind oft gebraucht zur Vorbereitungsarbeit und Quecksilber Filtration, 16 bis 40 μm Scheiben für analytische Arbeit mit mittleren Präzipitaten und 10 bis 16 μm für feine Präzipitate. 1.0 bis 1.6 μm Scheiben sind für ultra-feine Filtration von biologischen Lösungen, da sie Bakterien von Flüssigkeiten abscheiden, die nicht durch Erhitzen vernichtet werden.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)