Merck
Z231673
Duran® Kristallisierschalen
capacity 40 mL
Synonym(e):
213133202
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213133202
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
40 mL
Schalendurchm.
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Schalen ohne Ausguss; aus Duran, Typ 3.3 für maximale chemische und thermische Resistenz; entsprechend DIN 12337.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)