Z225096
Scienceware® Mini-Vakuumexsikkator
pkg of 1 ea
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F41099-0000
ID × H
4 in. × 2 7/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Durchsichtiges PC-Oberteil wird an der PP-Bodenplatte gegen einen Buna-N-O-Ring gedrückt. PP-Hahn mit PTFE-Stopfen (2mm Loch). Vakuumwert beträgt 740mm Hg. Innen-Durchmesser: 10.2cm, Höhe 6,2cm
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nature protocols, 12(2), 390-400 (2017-01-27)
The process of membrane fission is fundamental to diverse cellular processes such as nutrient uptake, synaptic transmission and organelle biogenesis, and it involves the localized application of curvature stress to a tubular membrane intermediate, forcing it to undergo scission. Alternative