Merck
Z224383
Sigma-Aldrich
Gilmont® Durchflussmesser kalibriert/korreliert
tube size 3
About This Item
UNSPSC-Code:
20121904
NACRES:
NB.51
Röhrchengröße
3
Hersteller/Markenname
Gilmont EW-03203-20
flow rate measuring range
200-14,000 mL/min (air, glass float)
3-300 mL/min (water, glass float)
360-25,000 mL/min (air, SS float)
6-640 mL/min (water, SS float)
Parameter
≤75 psi pressure
L × AD
10 1/4 in. × 1 in.
Buchse NPTM
1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Zur genauen Durchfluss-Messung für Flüssigkeiten und Gase. Das Messrohr ist mit einem durchsichtigen Plastikdeckel abgeschirmt. Die fliessenden Medien kommen nur mit PTFE, Borosilikatglas und Viton in Kontakt. Lieferung mit normalen Schlauchanschlüssen aus PP, für spezielle Reinheitsanforderungen auch in PTFE lieferbar. Für hohe Reinheits-Anforderungen, PTFE Anschluß Adapter bitte separat bestellen.
Hohe Genauigkeit: ±2% des ablesbaren Messwertes bzw. ±1% vom Skalenendwert. Kalibriertabellen für Luft und Wasser werden mitgeliefert. Für Schläuche 9mm ID, Größen 4 und 5 für Schläuche 16mm ID.
Rechtliche Hinweise
Gilmont is a registered trademark of Gilmont Instruments, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company