Merck
Z222127
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
Größe auswählen
1 EA
CHF 211.00
CHF 211.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 211.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
CHF 211.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson 100-410-166
Tankkapazität
9.2 L
Allgemeine Beschreibung
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 5800 Utrasonic Bath.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)