Merck
Z219967
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 45/50
Synonym(e):
glass stopper, glass stoppers, stoppers
Größe auswählen
1 EA
CHF 66.90
CHF 66.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 66.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 66.90
Check Cart for Availability
Materialien
ground glass
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Beschreibung
closed at bottom
Allgemeine Beschreibung
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)