Merck
Z214442
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 557.00
CHF 557.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 557.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 557.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kolbenkapazität
250 mL
Frittendurchm.
40 mm
Schlaucholivengröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit großer Fritte, Porengrösse C, für effiziente Gasdispersion. Kolben haben einen seitlichen ST/NS: 14/20 Schraubschliffeinlass.
Hose barb "A" tapers from 10mm to 14mm. Barb "B" is 5mm.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)