Merck
Z203335
Sigma-Aldrich
Aldrich® Adapter für Vakuum-Übergang
joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
CHF 324.00
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 324.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Absperrhahngröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Hähne. Für Transfer von gefährlichen und empfindlichen Reagenzien.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)