Merck
Z203173
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
Glass Adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 140.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extra-grobe Fritte verhindert sicher einen Austrag von Partikeln aus der zu destillierenden Flüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)