Merck
Z202339
Supelco
Flash chromatography assembly with standard ball joints
capacity 200 mL, Standard column, joint: SJ 51/30
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: SJ51/30
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
200 mL
Säule AD × L
25 mm × 584 mm
Allgemeine Beschreibung
Besteht aus Säule, Durchflussregler und Halteklammer. Ermöglicht schnelle präparative Trennungen bei mittlerer Auflösung. Zum Gebrauch bei <20 psig (1.4 kg/cm2).
Anwendung
Besteht aus Säule, Durchflussregler und Halteklammer. Ermöglicht schnelle präparative Trennungen bei mittlerer Auflösung. Zum Gebrauch bei <20 psig (1.4 kg/cm2).