Merck
Z188743
Supelco
Wheaton Probenfläschchen
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
Größe auswählen
200 EA
CHF 287.00
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 287.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
20 - 400
Durchm. × H
23 mm × 86 mm
Volumen
24 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)