These gloves are not ambidextrous. This product includes a glove specific to each hand.
Z187348
Einteilige Trockenschrank-Handschuhe mit Ärmel
black butyl rubber, thickness 15 mil (0.015 in.)
Größe auswählen
CHF 424.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 424.00
Empfohlene Produkte
Materialien
black butyl rubber
black gloves
Größe
9 3/4
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 1 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
32 in.
Handgröße
9 3/4 , circumference, measured around the widest part of the hand
Öffnungsgröße
8 in.
Dicke
15 mil (0.015 in.)
Allgemeine Beschreibung
- Butyl für höchste Dichte gegen Wasserdampf, Gase und toxische Flüssigkeiten
- Hypalon® für Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Oxidantien, Ozon und UV-Strahlen
- Hypalon-Neoprene verbindet die Beständigkeit von Neopren mit der Sensitivität von Hypalon
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Are these gloves ambidextrous or left/right?
1 answer-
Helpful?
-
-
Please can you tell me what "glove Port diameter" these gloves will fit onto? Is it 8 inches or 10 inches? Thank you.
1 answer-
These gloves fit an 8 inch port size.