Merck
Z183423
Folien-/Polybeutel
size 32 in. × 24 in.
Synonym(e):
Foil Packaging, Packaging Bag, Polyethylene Bag
Größe auswählen
1 PKG
CHF 66.10
CHF 66.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 66.10
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
CHF 66.10
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 5 ea
Größe
32 in. × 24 in.
Dicke
5 mil
Allgemeine Beschreibung
Verschweißbar. Zum Aufbewahren von luft-, licht- oder feuchtigkeitsempfindlichen Reagenzien, geruchsintensiven Produkten und zur kurzzeitigen Aufbewahrung undichter Flaschen. Empfohlene Verschweißbedingungen: 177 °C, 2.7bar, 1 sec.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can the bags be heat sealed? or what device do I need to seal them?
    1 answer
    1. Item Z183423 is heat sealable at 350°F (178°C). There are several sealers recommended for these bags. These sealers differ only by plug type. See the link below to review these options:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/bagheatsealerwithcutter1234598765