Merck
Z180165
Supelco
Endstück-Adapter für grosse Säulen
NPTF 1/2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
Hersteller/Markenname
Ace Glass 585720
Methode(n)
LPLC: suitable
NPTF
1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Polypropylen. Verbindet Schlauchadapter mit NPT-Gewinde mit der Säule. Ausgestattet mit einer Sperrvorrichtung, die 350 μm Trägergitter (enthalten ) fest am Platz hält. Alle Adapter besitzen ein ACE-Gewinde, Nr. 50, und einen FETFE® O-Ring
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)