Merck
Z174564
Sigma-Aldrich
Distillation flask for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
capacity 10 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 85.00
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 85.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)