Merck
Z171735
Sigma-Aldrich
Aldrich® Trockeneiskondensator-Abscheider
Overall H 450 mm, reservoir capacity 250 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 971.00
CHF 971.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 971.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 971.00
Check Cart for Availability
Gesamt H
450 mm
Reservoirkapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit 4 mm PTFE-Hahn. Als Kühlmittel wird Trockeneis-Aceton empfohlen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)