Merck
Z171492
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 943051
Kapazität
100-10000 μL
Kanüle L × AD × ID
2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
Allgemeine Beschreibung
Schräge Spitze.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)