Merck
Z171425
Supelco
Gasspritze, Serie A-2
capacity 0.5 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 151.00
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 151.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in. (bevel tip)
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 050032
Kapazität
0.5 mL
Kanüle L
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Der eingebaute Verschluss ermöglicht die Lagerung der Probe in der Spritze ab 25uL. Zur Verbesserung der Auflösung kann die Probe auch vor der Einspritzung komprimiert werden. Der Kolben schliesst am unteren Totpunkt vollständig ab und vermeidet dadurch jedes Totvolumen! Teile einzeln austauschbar!
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)