Merck
Z170887
Supelco
VICI Pressure-Lok® C-160 Mikrospritze für Flüssigkeiten
Fixed needle, capacity 100 μL
Größe auswählen
1 EA
CHF 78.40
CHF 78.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 78.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
CHF 78.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in.
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 160025
Kapazität
100 μL
Kanüle L
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Universell einsetzbare GC-Spritze.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Jede Spritze ist einzeln kalibriert. Der PTFEbeschichtete Kolben verklemmt nicht und ist druckfest bis zu 17bar. Sicherheitsanschlag verhindert mechanische Beschädigung der Kolbenspitze! Die Spritzen mit abnehmbaren Nadeln haben einen speziellen Anschluß mit besonders geringen Totvolumen!
Rechtliche Hinweise
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)