Merck
Z169595
Supelco
Spectroline® UV-Lampe, E-Serie
output4 W, AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
Analytical UV Illumination System
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
B × L × H
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
Ausgabe
4 W
Allgemeine Beschreibung
Können allein (in der Hand gehalten) oder in Sichtgeräten verwendet werden. Die Lampen enthalten eine Langwellen- (365nm) und eine Kurzwellenröhre (254nm). 230V sind CE-konform.
Rechtliche Hinweise
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Questions
  1. Does this UV lamp have both short and long wavelength for visualizing TLC plates? 254nm and 365 nm?
    1 answer
    1. The Spectroline® E-Series UV lamp (Z169595-1EA) has one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube.