Merck
Z168955
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 100 mm
Synonym(e):
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
Größe auswählen
1 SET
CHF 973.00
CHF 973.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
CHF 973.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
CHF 973.00
Check Cart for Availability
Materialien
agate
Verpackung
pack of 1 ea
Tiefe
24 mm
ID
90 mm
AD
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)