Merck
Z168645
Sigma-Aldrich
Diaphragm-seal packless valve
1/4 turn, 316 stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.51
Materialien
316 stainless steel
Allgemeine Beschreibung
1/4Zoll. NPTM; diffusionsdicht und korrosionsresistent. KEL-F-Ventil für Dichten Abschluß. Hochglatte Innenbeschichtung; eingeprägte Materialchargennummer. Nach Elektropolitur und Ultraschallreinigung in Polybeutel verpackt. Kleine Leckrate:<2 x 10 - 8 cm3/s He; Druckbereich: Vakuum 2.07 - 105 hPa.PTM.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)