Merck
Z155888
Sigma-Aldrich
Graduierte Messgeräte
capacity 1,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
graduations
H × AD
134 mm × 121 mm
Kapazität
1,000 mL
Gewicht
32 oz
Allgemeine Beschreibung
Standard-Gewicht, gesponnenes SS.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)