Merck
Z154075
Sigma-Aldrich
Schlauchklemmen für SJ-Verbindungen
joint: SJ 35/20
Größe auswählen
1 EA
CHF 50.20
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 50.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint: SJ35/20
Allgemeine Beschreibung
Zum Gebrauch mit Z13,729-4
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7