Merck
Z153168
Cochranes Molekül-Modell
minit, lattices, single kit with booklet
Synonym(e):
chemistry model sets, molecular model sets
Größe auswählen
1 KIT
CHF 52.50
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 52.50
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Beschreibung
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Leistungsmerkmale
no. of atoms 270
no. of bonds 210
Hersteller/Markenname
Cochranes 0074
Allgemeine Beschreibung
Ein umfassendes Modellsystem mit 15 Bindungskonfigurationen und Plastikatomen in 12 Farben. Kohlenstoff in 9 Konfigurationen: Linear, trigonal (in 5 verschiedenen Winkeln), tetraedrisch, octaedrisch und trigonal-bipyramidal. In zwei Größen erhältlich: Minit ind Orbit.
Use the 8 and 12 coordinate atom centres within this set to build models of diamond, graphite, sodium chloride, 8 and 12 coordinate metals, caesium chloride, fluorite, zinc blende, wurzite, rutile and ice. Includes 5 instruction/activity booklets.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1A), Minit
ATOMS:
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (25)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (30), Oxygen, red (30)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (35), Oxygen, red (15), Sulfur, yellow (20), Halogen, green (10), Metal, silver (25)
  • 6-prong octahedral: Halogen, green (5), Metal, silver (15)
  • 8-prong cubic: Halogen, green (5), Metal, silver (20)
  • 12-prong: metal, silver (20)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (80)
  • Straw, green, 1.5 cm (40)
  • Straw, white, 10 cm (10)
  • Straw, white, 3.5 cm (20)
  • Straw, mixed set/26 (1)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.