Merck
Z150681
Sigma-Aldrich
Fenster für Beckman® Mehrzellen-Halter
NaCl, Drilled
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
NaCl
rectangular
Beschreibung
Polished
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
L × B × H
29.5 mm × 14.5 mm × 4 mm
Rechtliche Hinweise
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Multi-Cell Mount is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)