Merck
Z127361
Cochranes Minit size bond tube sets
assortment set
Synonym(e):
chemistry model sets, molecular model sets
Größe auswählen
1 PKG
CHF 18.20
CHF 18.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 18.20
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
CHF 18.20
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Cochranes 0106
Allgemeine Beschreibung
Components:
green, 2.5 cm (160)
green, 2 cm (160)
green, 1.5 cm (400)
green, 21 cm, (10)
white, 21 cm (6)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)