Merck
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® Rührer-Schmiermittel
1 oz or 4 oz sizes
Größe auswählen
1 OZ
CHF 31.40
4 OZ
CHF 100.00
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 OZ
CHF 31.40
4 OZ
CHF 100.00
About This Item
UNSPSC-Code:
15121900
NACRES:
NB.72
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 811710
Allgemeine Beschreibung
Niedriger Schmelzpunkt. Nur sehr dünner Film notwendig.
Rechtliche Hinweise
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)