Merck
Z125369
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Etikett
A
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Hersteller/Markenname
Ace Glass 502826
Gewinde ID
7.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ersatzteil