Merck
Z124613
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
red rubber, Suba-Seal® 33, fits neck I.D., 17.5 mm, for use with all Sure/Seal bottles
Größe auswählen
100 EA
CHF 248.00
CHF 248.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 248.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
CHF 248.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Materialien
red rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 17.5 mm
for use with all Sure/Seal bottles
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 33
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)