Merck
Z117404
PTFE-Spritzenschlauch
gauge 14, L 24 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 47.80
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 47.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.51
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Länge
24 in.
Manometer
14
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit KEL-F® Luer Hub.
*Ein Septum, das mit dieser Nadel durchstochen werden soll, muss zuerst mit einer hohlen Edelstahlnadel angebohrt werden. Die PTFE-Nadel wird anschließend in die Edelstahlnadel eingeführt. Nach dem Einführen wird die Edelstahlnadel zurückgezogen, wobei das Septum um die PTFE-Nadel abdichtet. Für die 20ga PTFE verwendet man Z12,675-6 (14ga SS); für die 18ga PTFE Z12,676-4 (13ga SS); für die 16ga PTFE Z12,677-2 (12ga SS).
Sonstige Hinweise
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)