Merck
Z117145
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 22, L 10 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 52.80
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 52.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
10 in.
Manometer
22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)