Merck
Z115509
Sigma-Aldrich
Scienceware® Klebeband für Laboretikettiersysteme
W 2 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 52.60
CHF 52.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 52.60
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
CHF 52.60
Check Cart for Availability
Materialien
clear
polyester tape
Verpackung
roll of 32.9 m
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13453-0020
Breite
2 in.
Dicke
1 mil
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Klares Polyester mit klebender Rückseite
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)