Merck
Z105708
Rührstäbchenentferner
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 59.70
CHF 59.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 59.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 59.70
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
Flexible
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37774-0101
L × Durchm.
53 mm × 12.5 mm
Länge
13 in.
Allgemeine Beschreibung
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)