Merck
Z104876
PTFE Manschetten
joint: ST/NS 14/35
Synonym(e):
ptfe sleeves
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Verbindung
joint: ST/NS14/35
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Allgemeine Beschreibung
Extrem dünne, genau passende konisch geformte Manschetten für Glasschliffe gegen Festfressen und Scheuern. Chemisch inert und ohne Schmiermittel oder Klebstoffe zu verwenden - dadurch keine Verunreinigungen. Temperaturbereich: -100 bis 250°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)