Z101117
Standard point hypodermic needles, 304 stainless steel
gauge 18, L 2 in.
Größe auswählen
CHF 487.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 487.00
Empfohlene Produkte
Materialien
304 stainless steel needle
chrome-plated hub
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4072
Länge
2 in.
Manometer
18
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Standard nickle plated Luer hubs comply with Luer taper specifications ISO 594. This assures an interchangeable fit mating with Luer slips and Luer locks. Contoured hub cavity facilitates cleaning.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)