Merck
Z100366
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint
capacity 250 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 118.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 118.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
female joint ST/NS19/22
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)