Merck
WIMWG30004SJ
Bruker®-SampleJet-NMR-Röhrchen mit Kappen
L 103.5 mm, cap, O.D. 3.0 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Beschreibung
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Leistungsmerkmale
cap
neck thread push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-3000-4-SJ
Parameter
600 MHz frequency
Länge
103.5 mm
AD
3.0 mm
Sturz/Wölbung
60 μm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.43 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wilmad-NMR-Röhrchen mit authentischen Bruker® SampleJet Kappen ohne Code, bis zu 600 MHz. Nicht mit Schleudervorrichtungen aus Keramik verwenden.
Rechtliche Hinweise
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG