Merck
WIM327PP725
Wilmad® NMR-Röhrchen, 3 mm Durchm., Mikroprobe
frequency 400 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
low volume NMR tube, microsample NMR tube
Größe auswählen
25 EA
CHF 532.00
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
CHF 532.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 327-PP-7-25
Parameter
400 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
25 μm
Konzentrizität
25 μm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.29 μm
Allgemeine Beschreibung
Aus Pyrex® Borosilikatglas für die Kompatibilität mit Schliffen, Ventilen und Vakuum-Racks. Präzisionsgeschliffen und hochglanzpoliert für Spinning-Stabilität und höchste Auflösung. Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9 Zoll sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit tip-off -Verteilern. Präzisions Wilmad NMR-Röhrchen eignen sich für Mikro-NMR-Spektroskopie-Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)