Merck
WHA69922504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene matrix, pore size 0.45 μm, non-sterile, pack of 150 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene housing
polypropylene matrix
polypropylene membrane (polypropylene pre-filter)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Polypropylene prefilter
Verpackung
pack of 150 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6992-2504
Parameter
75 psi pressure
Durchmesser
25 mm
Filterfläche
4.6 cm2
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)