WHA67902502
Whatman® Puradisc 25 syringe filter
0.2 μm, polypropylene, 1000/pk
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman filters, Z744913, disposable syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1000
Hersteller/Markenname
Whatman 6790-2502
Whatman Article No. 28420332 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4.2 cm2
Volumen
≤100 mL
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)