Merck
WHA1821271
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Güteklasse GF/B
sheets, L × W 2.25 in. × 12.25 in.
Synonym(e):
Z752924
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
sheets
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pk of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1821-271
Whatman Article No. 28418360 (US reference)
L × B
2.25 in. × 12.25 in.
Dicke
0.68 mm
Porengröße
1.0 μm
Allgemeine Beschreibung
Dickeres Material als Typ GF/A mit besserer Naßfestigkeit und höherer Beladung. Empfohlen für konzentrierte Suspensionen oder sehr große Filtrationsvolumina. Diese Filter vereinen hohe Durchflussrate mit hoher Ladekapazität und halten feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und sind temperaturbeständig bis 550°C. Binderfrei.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)