Merck
WHA1820915
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/A
sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 25
Synonym(e):
Z740888, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
sheets
Beschreibung
GF/A grade: fast, high loading
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 1820-915
Whatman Article No. 28418332 (US reference)
B × L
460 mm × 570 mm
Dicke
0.26 mm
Porengröße
1.6 μm
Eignung
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Allgemeine Beschreibung
Qualität GF/A: 1,6 μm,
Qualität GF/A, bindemittelfreie Whatman-Glasfaserfilter mit Feinpartikelrückhaltung, hoher Kapazität und schnellen Durchflussraten zum Filtern großer Flüssigkeits- und Luftmengen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
  • Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
  • Foodstuff analysis
  • Filtering of algae and bacteria cultures
  • Protein filtration
  • Radioimmunoassay of weak β emitters
  • Gravimetric determination of airborne particulates
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)