Merck
WHA1542110
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärtet, aschefrei, Güte 542
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z241474, filter paper, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1542-110
Whatman Article No. 28418250 (US reference)
Parameter
2510 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Durchmesser
110 mm
Dicke
150 μm
Asche
≤0.006%
Porengröße
2.7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
93 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Langsam, hohe Retention, hoch nassfest, gute Chemikalienbeständigkeit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High wet-strength
  • Acid-hardened for resistance to strong acid and alkali solutions
  • Nominal particle retention rating of 2.7 µm
  • Herzberg filtration speed of 2510 s
  • Extremely low ash content (0.006% ash maximum)
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)