WHA10463815
Whatman® Roby Automatikfilter 25 mm
pore size 0.7 μm, Glass Fiber GF55
Synonym(e):
Z698873
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
glass fiber membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Glass Fiber GF55
glass fiber prefilter
Verpackung
pkg of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10463815
Whatman Article No. 28415887 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.7 μm
Allgemeine Beschreibung
Das Filtergehäuse ist aus mechanisch stabilem Polypropylen hergestellt. Die Außengeometrie des Filtergehäuses sorgt für den einfachen, reibungslosen Filtertransport vom Drehtischlager zum Filtrationsort und einen einfachen Filterwechsel.
Merkmale
Optimiiert für Sotax, Caliper, Zymark® und Varian® Tabletten-Testgeräte
Mechanisch stabiles Polypropylen
Vorteile
Leichter Filterwechsel
Einfacher, reibungsloser Filtertransport
Anwendungen
Feine Filtration von Proben im automatischen Tablettenauflösungstest
Mit dem Roby 25 Filtervalidierungs-Kit entwickeltes Verfahren
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)