WHA10308210
Whatman® filter paper, Grade 989
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z749028
About This Item
Materialien
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
Parameter
medium flow rate
Durchmesser
110 mm
Porengröße
8-10 μm
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)